Learn More
Rogo Sampaic™ Stahlring offen
Zur einfachen Befestigung an Ringständern. Rogo Sampaic™ offene Ringe aus verzinktem Stahl sind eine wirtschaftliche und langlebige Wahl.
Marke: Rogo Sampaic™ RBB008
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- In verschiedenen Durchmessern erhältlich
- Zur Unterstützung einer Vielzahl von Glaswaren und anderen chemischen Geräten
Spezifikation
Stahl | |
140 mm | |
Offener Ring | |
Je 1 |