Learn More
Brady™ Große Kugelhahnabsperrung
Artikelnummer. 10122274
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Bügel:
7,5 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Bügel unitSize
10122274 10 mm 1 Stück
10235044 7,5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10122274 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 065693
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.65 CHF
    56.28 CHF / 1 Stück
    Sparen 6.37 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dank des einteiligen, benutzerfreundlichen Designs ist diese Standard-Kugelhahnsperre aus Stahl für große Kugelhähne das ideale Werkzeug, um Ihre Vierteldreh-Kugelhähne in der AUS-Position zu sichern.
  • Dank des einteiligen, benutzerfreundlichen Designs ist diese Standard-Kugelhahnsperre das ideale Werkzeug, um Ihre Vierteldreh-Kugelhähne in der AUS-Position zu sichern.
  • Löcher für 7 mm Vorhängeschlossbügel.
  • Zur Verwendung bei Kugelhähnen mit Durchmessern von 31,75 mm bis 76 mm.
Spezifikation
Produkttyp Absperrventil mit großem Kugelhahn
Farbe Rot
Material Stahl
Zertifizierung/Konformität OSHA 1910,147
Beschreibung Große Brady Kugelventilsperre
Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel 0,39 in.
Durchmesser (metrisch) Bügel 10 mm
Abmessungen (T x B x H) 16.51 x 155.45 x 98.04 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockier- und Verriegelungssystem
Höhe (angloamerikanisch) 3,86 in.
Höhe (metrisch) 180 mm
Menge Je 1
Breite (angloamerikanisch) 6,12 in.
Breite (metrisch) 155.45 mm