Beschreibung
- Stahlblech
- Entsorgungsbehälter, ideal für die sichere Entsorgung von mit Lösungsmitteln getränkten Lappen.
- Mit Pendeldeckel
- Fassungsvermögen: 73,00 l
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 73 L |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 19,3 gal. |
| Farbe | Rot |
| Höhe (metrisch) | 680.00 mm |
| Breite (metrisch) | 400.00 mm |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Breite (angloamerikanisch) | 15,75 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 26,77 in. |
| Material | Metall |
| Produkttyp | Ersatz-Mülleimer |