Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Diamantmörser
Artikelnummer. p-7229367
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
20 mm
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10790235
Marke: Juchheim Laborgeraete™ 00460
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Schwerer Diamantmörser zum effektiven Zerkleinern und Pulverisieren im Labor.
  • Option of inner diameter of 20 mm, 30 mm, and 40 mm
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 mL
Ausführung Hardened Steel
Innendurchmesser (metrisch) 20 mm
Produkttyp Mörser
Material Gehärteter Stahl