Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Diamantmörser
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
20 mm
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Option of inner diameter of 20 mm, 30 mm, and 40 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Ausführung | Hardened Steel |
| Innendurchmesser (metrisch) | 30 mm |
| Produkttyp | Mörser |
| Material | Gehärteter Stahl |