Learn More
Nabertherm™ Stahl-Auffangwanne
Artikelnummer. 11949755 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 cm
19 cm
22 cm
Tiefe (metrisch):
13 cm
16 cm
23 cm
33 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11949755
Marke: Nabertherm™ 691400147
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Auffangwanne zum Schutz des Ofens und zum einfachen Laden.
  • Tmax:1100 °C
  • Höhe:20 mm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Geeignet für die Öfen: L(T) 9, LV(T) 9, N 7
Temperatur (metrisch) 1100 °C
Typ Auffangbehälter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Muffelöfen
Material Stahl
Länge (metrisch) 22 cm
Breite (metrisch) 22 cm
Höhe (metrisch) 2 cm
Tiefe (metrisch) 23 cm