Learn More
Nabertherm™ Stahl-Auffangwanne
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 cm
19 cm
22 cm
Tiefe (metrisch):
13 cm
16 cm
23 cm
33 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Tmax:1100 °C
- Höhe:20 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Geeignet für die Öfen: Le 6, L(T) 5, LV(T) 5 |
| Temperatur (metrisch) | 1100 °C |
| Typ | Auffangbehälter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Muffelöfen |
| Material | Stahl |
| Länge (metrisch) | 19 cm |
| Breite (metrisch) | 17 cm |
| Höhe (metrisch) | 2 cm |
| Tiefe (metrisch) | 16 cm |