Learn More
MP Biomedicals™ Steel Grinding Beads, Bulk
Artikelnummer. 15691765 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 15691765
Marke: MP Biomedicals™ 116540431
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
5.5 mm (.25 cal) stainless Steel Grinding Beads. Used to break hard, brittle samples.
  • 1 kg bag of 5.5 mm (.25 cal) stainless steel grinding beads
  • Used to break hard, brittle samples specifically in applications including RNA extraction from difficult samples where lysis by impaction only is preferable with minimal amounts of mechanical shearing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 5.5 mm
Material Edelstahl
Verpackungsmenge 1 kg
Probentyp Bone, Heart, Lung, Seeds, Skeletal Muscle, Spores, Bacteria (Gram +/-), Feces, Food, Fungi, Plants, Roots, Soil, Wastewater, Yeast, Sludge, Animal Tissue, Fixed Samples
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.