Specifications
| Chemischer Name oder Material | Stearinsäure |
| Flammpunkt | 196.00 °C |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Menge | 1.5 kg |
| Relative Dichte | 1 l = 0.94 kg |
| Formelmasse | 284.48 |
| Güte | NF |
| Physikalische Form | Pulver (dreifach gepresst) |
Safety and Handling
Product Identifier
- Stearic acid
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- MIXTURE LIST-Contain: Stearic acid