Learn More
Stearinsäure, Pulver (dreifach gepresst), N.F., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15537824 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15537824 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15547824 1.5 kg Poly-Flasche 1.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15537824 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 034001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 57-11-4
Summenformel C18H36O2
Molekulargewicht (g/mol) 284.48
MDL-Nummer MFCD00002752
InChI-Schlüssel QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Stearinsäure, Stearophansäure, N-Octadecansäure, Cetylessigsäure, Perlen-Stearin, Stearex-Perlen, Ocedecansäure, Stearinsaure, 1-Heptadecanecarbonsäure, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
IUPAC-Name Otadecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stearinsäure
Flammpunkt 196.00 °C
Verpackung Poly-Flasche
Menge 500 g
Relative Dichte 1 l = 0.94 kg
Formelmasse 284.48
Güte NF
Physikalische Form Pulver (dreifach gepresst)