Learn More
Stearinsäure NF/FCC Pulver, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15517994
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
POLYSTORMOR
STAKMOR
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15517994 2.5 kg STAKMOR 2.50 Kilogramm
15507994 500 g POLYSTORMOR 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15517994 Lieferant Avantor Macron Lieferanten-Nr. 221605
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 57-11-4
Summenformel C18H36O2
Molekulargewicht (g/mol) 284.48
MDL-Nummer MFCD00002752
InChI-Schlüssel QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Stearinsäure, Stearophansäure, N-Octadecansäure, Cetylessigsäure, Perlen-Stearin, Stearex-Perlen, Ocedecansäure, Stearinsaure, 1-Heptadecanecarbonsäure, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
IUPAC-Name Otadecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stearinsäure
Verpackung STAKMOR
Menge 2.5 kg
Formelmasse 284.48
Güte FCC/NF
Physikalische Form Pulver