Learn More
Stearinsäure, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11428962 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428962 100 g 100 Gramm
10694732 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428962 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/8130/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 57-11-4
Summenformel C18H36O2
Molekulargewicht (g/mol) 284.48
MDL-Nummer MFCD00002752
InChI-Schlüssel QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
IUPAC-Name Otadecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 67°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 361°C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 100 g
Formelmasse 284.47g/mol
Physikalische Form Fest