Learn More
Stearinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914931 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11914931 10 kg Fibertrommel 10 Kilogramm
10002390 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10722221 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11914931 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 174490100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 57-11-4 | C18H36O2 | 284.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-11-4
Summenformel C18H36O2
Molekulargewicht (g/mol) 284.48
MDL-Nummer MFCD00002752
InChI-Schlüssel QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
IUPAC-Name Otadecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stearic acid
Schmelzpunkt 67.0°C to 69.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 361.0°C
Flammpunkt 196°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Fibertrommel
Strukturformel CH3(CH2)16CO2H
Menge 10 kg
Beilstein 02,IV,1206
Merck Index 15,893
Relative Dichte 0.84
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: 1g/21mL alcohol- 1g/6mL ccl4,1g/5mL benzene- 1g/3.4mL cs2,1g/2mL chloroform - 1g/26mL acetone,soluble in amyl acetate and toluene
Sublimationspunkt >90 °C
Formelmasse 284.47
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Granulatpulver, Granulate oder Flocken