Learn More
Stearalkoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30418949
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418949 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418949 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6857001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stearalkonium Chloride
CAS 122-19-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C27 H50 N . Cl
Menge 1 g
Synonym Benzenemethanaminium','N,N-dimethyl-N-octadecyl-','chloride (1:1), Ammonium','benzyldimethyloctadecyl-','chloride (8CI), Benzenemethanaminium','N,N-dimethyl-N-octadecyl-','chloride (9CI), Benzyldimethyloctadecylammonium chloride (6CI), 2B, 2B (onium compound), Algene SC 25, Alkaquat DMB-ST, Ammonyx 4, Ammonyx 4002, Ammonyx 490, Antistatic 1827, Arquad DM 18B90, Benzyldimethylstearylammonium chloride, Benzyloctadecyldimethylammonium chloride, Benzylstearyldimethylammonium chloride, Carsoquat SDQ 25, Carsoquat SDQ 85, Catinal OB 80E, Cation S (surfactant), Cation S 2-100, DC, DC (leveling agent), Dimethylbenzyloctadecylammonium chloride, Dimethyloctadecylbenzylammonium chloride, Dimethylstearylbenzylammonium chloride, Dodigen 1828, Incroquat S 85, Incroquat SDQ 25, Intexan SB 85, Intexsan SB 85, Larostat 905, Larostat HTS 905, Leveling agent 1827, Mackernium SDC 25, Mackernium SDC 85, Maquat SC 18, N,N-Dimethyl-N-benzyl-N-octadecylammonium chloride, N-Octadecyl-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride, Nissan Cation S2-100, ODBAC 1827, Octadecylbenzyldimethylammonium chloride, Octadecyldimethylbenzylammonium chloride, Orthosan MB, Pentonium SD 75, Quaternol 1, SDQ 25, SDQ 85, Stearalkonium chloride, Stearylbenzyldimethyl ammonium chloride, Stearyldimethylbenzylammonium chloride, Stebac, Stedbac, Surfactant 1827, Swanol CA 1485, Tetranyl B 2MTH, Triton CG 400, Triton CG 500, Triton X 40, Triton X 400, Varisoft SDC, Varisoft SDC 85
InChI-Formel InChI=1S/C27H50N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-25-28(2,3)26-27-23-20-19-21-24-27;/h19-21,23-24H,4-18,22,25-26H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
IUPAC-Name Benzyl-dimethyl-octadecylazaniumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 424.15
Formelmasse 423.3632
Reinheit (%) >95