Learn More
Stearalkoniumchlorid-d7, TRC
Artikelnummer. 30414692
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30414692 10 mg 10 Milligramm
30414660 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30414692 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68570210MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C27 H43 D7 N . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 431.19
Synonym N,N-Dimethyl-N-octadecylbenzenemethanaminium Chloride-d7, Benzyldimethyloctadecylammonium Chloride-d7, Algene SC 25-d7, Carsoquat SDQ 25-d7, Stebac-d7, Triton CG 500-d7, Varisoft SDC-d7
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-N-((Phenyl-d5)methyl-d2)Oktadekan-1-Aminiumchlorid
SMILES [2H]C1=C(C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])[2H])C([2H])([N+](C)(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C)[2H].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stearalkonium Chloride-d7
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H50N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-25-28(2,3)26-27-23-20-19-21-24-27;/h19-21,23-24H,4-18,22,25-26H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i19D,20D,21D,23D,24D,26D2;
Formelmasse 430.4071