Learn More
SI Analytics™ SteamLine Kombinationselektrode mit Schraubsteckkopf
Artikelnummer. 10601192 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
325 mm
425 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10601192
Marke: SI Analytics™ 285113254
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dampfsterilisierte, wartungsarme pH- und Redox-Elektrode mit integrierten Temperatursensoren für Anwendungen in der Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Prozesschemie. Die SI Analytics™ SteamLine Kombinationselektrode mit Schraubverschluss bietet langfristig eine hohe Zuverlässigkeit und Präzision.
  • Unsere SteamLine-Elektroden bieten langfristig eine hohe Zuverlässigkeit und Präzision
  • Die besondere Bauweise ermöglicht hervorragende praktische Eigenschaften
  • Die Referenzelektrode mit Gelelektrolyt wird für eine langfristige Stabilität unter Druck gesetzt
  • Bewährtes pH-Glas für ein sehr schnelles und stabiles Ansprechverhalten der pH-Glaselektrode
  • Auch für härteste Einsatzbedingungen geeignet, einschließlich CIP und SIP
  • Viele verschiedene Versionen der Dampfleitungssensoren sind erhältlich, mit Installationslängen von 120, 225, 325, 360 und 425 mm
  • Bei den pH-Sensoren gibt es Versionen mit und ohne eingebauten Temperatursensor, die wiederum als Pt100- oder Pt1000-Versionen mit VP-Schraubköpfen ausgeführt sein können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen Schraubverschlusskopf
Diaphragma Keramikmembran
Material S-Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Typ Wartungsarme pH-Kombinationselektrode
Internes Bezugssystem Silamid™
Membran Kugel
Modell Sl 80-325PH
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 140 °C
Länge (metrisch) 325 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm