Learn More
SI Analytics™ SteamLine Kombinationselektrode mit Schraubsteckkopf
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
325 mm
425 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Unsere SteamLine-Elektroden bieten langfristig eine hohe Zuverlässigkeit und Präzision
- Die besondere Bauweise ermöglicht hervorragende praktische Eigenschaften
- Die Referenzelektrode mit Gelelektrolyt wird für eine langfristige Stabilität unter Druck gesetzt
- Bewährtes pH-Glas für ein sehr schnelles und stabiles Ansprechverhalten der pH-Glaselektrode
- Auch für härteste Einsatzbedingungen geeignet, einschließlich CIP und SIP
- Viele verschiedene Versionen der Dampfleitungssensoren sind erhältlich, mit Installationslängen von 120, 225, 325, 360 und 425 mm
- Bei den pH-Sensoren gibt es Versionen mit und ohne eingebauten Temperatursensor, die wiederum als Pt100- oder Pt1000-Versionen mit VP-Schraubköpfen ausgeführt sein können.
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | VP Schraubverschlusskopf |
| Diaphragma | Keramikmembran |
| Material | S-Glas |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Typ | pH-Kombinationselektrode |
| Internes Bezugssystem | Silamid™ |
| Membran | Kugel |
| Modell | Sl 82–425 PHt-Vp |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 140 °C |
| Länge (metrisch) | 425 mm |
| Mehr anzeigen |