Learn More
SI Analytics™ SteamLine Kombinationselektrode
Die SI Analytics™ SteamLine Kombinationselektrode ist eine wartungsarme pH-Kombinationselektrode mit Temperatursensor.
398.00 CHF - 454.00 CHF
Spezifikation
Material | Glasschaft |
---|---|
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Typ | pH-Kombinationselektrode |
Enthält | Schraubverschlusskopf |
Membran | Kugel |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10192662
|
SI Analytics™
285113308 |
SL 81-120 PHT-VP |
398.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10102672
|
SI Analytics™
285113316 |
SL 81-225PHT-VP |
454.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10642743
|
SI Analytics™
285113365 |
SL 82-120pHT VP |
398.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Wartungsarm
- Heißdampfsterilisierbar
- CIP- und SIP-fähig
- SILAMID™ ref.
- Keramikmembran
- VP-Schraubverschlusskopf
Spezifikation
Glasschaft | |
pH-Kombinationselektrode | |
Kugel |
0 bis 14 | |
Schraubverschlusskopf | |
12 mm |