Learn More
CPC (Colder) Steam-Thru™ II. Hygienische Dampf-in-Place-Verbinder, Zweikreis, Polysulfon
Artikelnummer. 30052927
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 in.
3/4 in.
3/8 in.
Enthält:
1-1/2 in. Sanitärklemmengröße
3/4 in. Sanitärklemmengröße
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Enthält unitSize
30052927 3/4 in. 3/4 in. Sanitärklemmengröße 1 Stück
30053743 3/8 in. 3/4 in. Sanitärklemmengröße 1 Stück
30053980 1/2 in. 1-1/2 in. Sanitärklemmengröße 1 Stück
30053652 3/8 in. 1-1/2 in. Sanitärklemmengröße 1 Stück
30052928 1/2 in. 3/4 in. Sanitärklemmengröße 1 Stück
30053943 3/4 in. 1-1/2 in. Sanitärklemmengröße 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30052927 Lieferant CPC (Colder) Lieferanten-Nr. 5011353
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stellen Sie eine schnelle und einfache sterile Verbindung zwischen Edelstahl-Verarbeitungsanlagen und Rohrleitungen her.
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen zum Verbinden von Schläuchen mit dem Rest Ihres Systems. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht zur Verfügung, um den für Ihre Anwendung benötigten Steckertyp zu ermitteln. Hergestellt in einem ISO Reinraum der Klasse 7, um Verunreinigungen durch Schadstoffe zu minimieren. Innovatives Dampfdesign mit drei Anschlüssen. Bietet sowohl eine Dampffunktion als auch eine Dampffunktion zum Ausschalten. Steam-Thru Der zweite Daumenriegel sichert die Ventilposition. 3/4-in.-Sanitäranschluss für Kondensatablauf. 0,5 in. Nennströmungsweggröße
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/4 in.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 4 °C
Verpackungsmenge Je 1
Schlauchanschluss 3/4 in. Schlauchanschluss
Auslassanschluss Schlauchanschluss x Sanitäranschluss x Sanitäranschluss
Sterilisationsmethode 129 °C
Form Gerade
Enthält 3/4 in. Sanitärklemmengröße
Farbe Bernstein