Learn More
CPC Colder Products Company™ Steam-Thru II Schnellkupplungen
Artikelnummer. 30968800
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
12,7 mm
Zur Verwendung mit:
12,7mm
Höhe (metrisch):
19,1 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Zur Verwendung mit Höhe (metrisch)
30968800 12,7 mm 12,7mm 19,1 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30968800 Lieferant CPC Colder Products Company™ Lieferanten-Nr. STC2020000
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, ADCF
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Innendurchmesser (metrisch) 12,7 mm
Material Polysulfon
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 0,75 in.
Gesamtlänge (metrisch) 19.1 mm
Zur Verwendung mit 12,7mm
Höhe (metrisch) 19,1 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Farbe Bernstein
Produkttyp Steam Through II Verbindung