Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA-Negativkontrolle für Hi GC Duplex Nr. 2
Stealth RNAi™ siRNA-Negativkontrolle für Hi GC Duplex Nr. 2
Marke: Invitrogen™ 12935114
Additional Details : Gewicht : 0.10500kg
Beschreibung
Stealth RNAi™ siRNA negative Kontrollen sind eine großartige Möglichkeit, die Wirkung Ihres experimentellen Stealth RNAi™ siRNA-Duplexes im Vergleich zum Hintergrund zu messen. Eigenschaften der Kontrollen:Das Negative Control Kit enthält alle drei Kontrollen (niedriger, mittlerer und hoher GC-Gehalt – außer Sequenz Nr. 2 und Nr. 3), wovon jede auch einzeln erhältlich ist. Erhalten Sie die idealen Negativkontrollen für Ihr RNAi-Experiment, damit Sie Ihre Ergebnisse genau beurteilen können.
Spezifikation
-20 °C | |
RNAi, Transfektion | |
250 μl |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.