Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA-Reporterkontrolle für β-Lactamase
Artikelnummer. 10226703
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10226703 250 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10226703 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 12935148
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Stealth RNAi™ siRNA Reporter Controls are ideal for use in RNA interference (RNAi) experiments to help you optimize your transfection conditions in any vertebrate cell line.
Stealth RNAi™ siRNA Reporter Controls are ideal for use in RNA interference (RNAi) experiments to help you optimize your transfection conditions in any vertebrate cell line.
These controls are:
  • Designed to efficiently knock-down its intended target
  • Not homologous to anything in vertebrate transcriptome
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Dieser individuelle Kontroll-Duplex wird mit 250 µl bei 20 µm geliefert und enthält 1 ml 1 X RNA-Annealing-/Verdünnungspuffer. Bei –20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung bleiben alle Produkte garantiert 6 Monate lang haltbar.
Regelungsart Positivkontrolle
RNAi Type siRNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNAi
Enthält 250 μl bei20 μm und enthält 1 ml 1x RNA-Annealing-/Verdünnungspuffer
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Produktlinie Stealth RNAi™ siRNA
Produkttyp siRNA
Menge 250 μl
Versandbedingung Trockeneis
Target β Lactamase