missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Stavudine, TRC

Artikelnummer. 30415525
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30415525 10 mg
30412449 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30415525 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68525010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3056-17-5
Summenformel C10 H12 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 224.21
Synonym Stavudine, 1-[(2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Zidovudine Imp. A (EP), 1-(2,3-Dideoxy-β-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)thymine, 3'-Deoxy-2'-thymidinene, 2',3'-Didehydro-3'-deoxythymidine, 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine, Avostav, BMY 27857, D 4T (nucleoside), NSC 163661, Sanilvudine, Staduvine, Stag, Stavir, Virostav, Zerit, d4T
IUPAC-Name 1-[(2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)-2,5-Dihydrofuran-2-yl]-5-Methylpyrimidin-2,4-Dion
SMILES CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)C=C2)C(=O)NC1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Stavudine
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N2O4/c1-6-4-12(10(15)11-9(6)14)8-3-2-7(5-13)16-8/h2-4,7-8,13H,5H2,1H3,(H,11,14,15)/t7-,8+/m0/s1
Formelmasse 224.0797
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.