Learn More
Stavudine, Mikromol™
Artikelnummer. 18063880
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18063880 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18063880 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0534.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Stavudin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stavudine
CAS 3056-17-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Stavudine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H12 N2 O4
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym Stavudine, 1-[(2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Zidovudine Imp. A (EP), 3'-Deoxy-2'-thymidinene, 2',3'-Didehydro-3'-deoxythymidine, 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine, Avostav, BMY 27857, D 4T (nucleoside), NSC 163661, Sanilvudine, Staduvine, Stag, Stavir, Virostav, Zerit, d4T, 1-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)thymine, Ph Eur Zidovudine Impurity A, GR 92955X, Zidovudine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N2O4/c1-6-4-12(10(15)11-9(6)14)8-3-2-7(5-13)16-8/h2-4,7-8,13H,5H2,1H3,(H,11,14,15)/t7-,8+/m0/s1
SMILES CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)C=C2)C(=O)NC1=O
IUPAC-Name 1-[(2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)-2,5-Dihydrofuran-2-yl]-5-Methylpyrimidin-2,4-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 224.21
Menge 100 mg
Formelmasse 224,0797 g/mol