Learn More
Staurosporin, Fisher BioReagents
Catalog Number 10002854
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
500 μg
Verpackung:
Poly-Mikroröhrchen
62996-74-1
C28H26N4O3
466.541
HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
staurosporine, kinome_3629
49831000
CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
62996-74-1
C28H26N4O3
466.541
HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
staurosporine, kinome_3629
49831000
CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Staurosporin ist ein potenter Proteinkinase-Inhibitor, der für Studien zur Proteinphosphorylierung bei der Regulation von zellulären Funktionen geeignet ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Staurosporine
Namenshinweis From Streptomyces sp.
Schmelzpunkt 270°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich > 98.0 %
Verpackung Poly-Mikroröhrchen
Menge 500 μg
Merck Index 15, 8928
Lösungsmittelrückstände Pass Test
Formelmasse 466.5
Reinheit (%) >98.0%
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Staurosporine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.