Learn More
Melford Staurosporin
Artikelnummer. 30018817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018817 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018817 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. S635000.0005
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Staurosporin ist eine wirksame natürliche Verbindung und ein wichtiges Werkzeug zur Erforschung von Signaltransduktionswegen, Zellzyklusregulation und Krebstherapie.
Staurosporin ist eine wirksame natürliche Verbindung und ein wichtiges Werkzeug zur Erforschung von Signaltransduktionswegen, Zellzyklusregulation und Krebstherapie. In der Zellbiologie wird Staurosporin häufig zur Untersuchung zellulärer Prozesse eingesetzt, an denen Proteinkinasen beteiligt sind. Es fungiert als Breitspektrum-Kinaseinhibitor und zielt auf verschiedene Proteinkinasen ab, die an der Signaltransduktion beteiligt sind. Dies hilft Forschern, komplexe intrazelluläre Signalnetzwerke zu untersuchen. Dies hat weitreichende Konsequenzen für das Verständnis der Mechanismen, die dem Zellwachstum, der Differenzierung und der Apoptose zugrunde liegen.
Pharmakologen und pharmazeutische Forscher nutzen Staurosporin bei der Arzneimittelforschung und -entwicklung. Seine Fähigkeit, Kinasen zu hemmen, macht es wertvoll für die Identifizierung potenzieller therapeutischer Ziele und die Bewertung der Wirksamkeit neuartiger Verbindungen zur Behandlung von Krankheiten wie Krebs. In der Krebsforschung spielt Staurosporin eine zentrale Rolle. Durch Eingriffe in wichtige Signalwege, die an der Zellproliferation und dem Zellüberleben beteiligt sind, liefert es Erkenntnisse für potenzielle Krebsbehandlungen. Forscher untersuchen seine Verwendung als Chemotherapeutikum und suchen nach Möglichkeiten, seine Eigenschaften für gezielte Krebstherapien zu nutzen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Staurosporine
CAS 62996-74-1
Menge 500 μg
Summenformel C28H26N4O3