Learn More
Abeba™ Static Control 31392 Schuhe
Product Code. 15618907
Change view
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Unit Size:
1 Paar
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Größe Unit Size
15618907 45 1 Paar
15628897 36 1 Paar
15638897 37 1 Paar
15648897 38 1 Paar
15658897 39 1 Paar
15668897 40 1 Paar
15678897 41 1 Paar
15688897 42 1 Paar
15698897 43 1 Paar
15608907 44 1 Paar
15628907 46 1 Paar
15638907 47 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Product Code. 15618907 Supplier Abeba™ Supplier No. 31392/45
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Elektrostatisch ableitend und Sanitized™ behandelt.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
  • Mikrofaser
  • Weiß
  • Komposit-Zehenkappe
  • PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
  • Austauschbare acc Wave Einlegesohle (Artikelnummer 3553)
  • Desinfizierte,
  • Elektrostatisch ableitend gemäß DIN EN 61340
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Spannbereich mit elastischem Band
Specifications
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Farbe Weiß
Material Mikrofaser
Größe 45
Sohleneigenschaften Rutschfest
Sohlenmaterial Gummi
Modell 31392
Zehenmaterial Komposit