missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STAT6 (Solitary Fibrous Tumor Marker) Mouse, Clone: STAT6/2410, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 449.92 CHF
Spezifikation
| Antigen | STAT6 (Solitary Fibrous Tumor Marker) |
|---|---|
| Klon | STAT6/2410 |
| Konzentration | 200μg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15960928
|
EnquireBio
6778-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
|
15970928
|
EnquireBio
6778-MSM1-P1 |
100 μg |
549.15 CHF 449.92 CHF / 100 Mikrogramm Sparen 99.23 CHF 18% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Especificaciones
| STAT6 (Solitary Fibrous Tumor Marker) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant full-length human STAT6 protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 119kDa |
| STAT6/2410 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 6778 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cytoplasmic and Nuclear | |
| HeLa or HepG2 cells. Kidney |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto