Learn More
Abnova™ STAT5B Recombinant Protein
371.00 CHF - 561.00 CHF
Spezifikation
Número de acceso | AAH20868 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID de gen (Entrez) | 6777 |
Peso molecular | 68.42 |
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16121072
|
Abnova™
H00006777-P01.10ug |
10 μg |
371.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16131072
|
Abnova™
H00006777-P01.25ug |
25 μg |
561.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
AAH20868 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
68.42 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
STAT5B | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
6777 | |
STAT5B (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MAVWIQAQQLQGEALHQMQALYGQHFPIEVRHYLSQWIESQAWDSVDLDNPQENIKATQLLEGLVQELQKKAEHQVGEDGFLLKIKLGHYATQLQNTYDRCPMELVRCIRHILYNEQRLVREANNGSSPAGSLADAMSQKHLQINQTFEELRLVTQDTENELKKLQQTQEYFIIQYQESLRIQAQFGPLAQLSPQERLSRETALQQKQVSLEAWLQREAQTLQQYRVELAEKHQKTLQLLRKQQTIILDDELIQWKRRQQLAGNGGPPEGSLDVLQSWCEKLAEIIWQNRQQIRRAEHLCQQLPIPGPVEEMLAEVNATITDIISALVTSTFIIEKQPPQVLKTQTKFAATVRLLVGGKLNVHMNPPQVKATIISEQQAKSLLKNENTRK | |
STAT5 | |
STAT5B | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.