missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STAT2 Mouse anti-Human, Clone: 1G12C4, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

129.00 CHF - 349.00 CHF

Spezifikation

Antigen STAT2
Klon 1G12C4
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16848405
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66485-1-IG-20UL
20 μL
129.00 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16838405
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66485-1-IG-150UL
150 μL
349.00 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

CD95 (Fas, APO-1), a 46 kDa transmembrane glycoprotein, is a cell death receptor of the TNFR superfamily. Stimulation of CD95 results in aggregation of its intracellular death domains, formation of the death-inducing signaling complex (DISC) and activation of caspases. In type I cells caspase 3 is activated by high amounts of caspase 8 generated at the DISC, in type II cells low concentration of caspase 8 activates pathway leading to the release of cytochrome c from mitochondria and activation of caspase 3 by cytochom c. Besides its roles in induction of apoptosis, Fas also triggers pro-inflammatory cytokine responses.
Spezifikation

Spezifikation

STAT2
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ISGF 3, P113, STAT113, STAT2
STAT2
IgG1
Protein G
Antibody
1G12C4
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
P52630
6773
STAT2 Fusion Protein Ag10168
Primary
-20°C
STAT2
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications