Learn More
IBA Lifesciences StarGate™ pPSG-IBA Akzeptorvektoren für E. coli-Expression
Erreicht eine hochgradige Expression in E. coli durch den T7-Promotor, indem er eine spezifizierte genetische Umgebung für eine optimale Expression und Reinigung von ungiftigen Proteinen bereitstellt.
Marke:  IBA Lifesciences 5-4368-001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15643778
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
pPSG-IGA E. coli-Expressionsvektoren:
pPSG-IBA-Vektoren verwenden den T7-Promotor und die T7-RNA-Polymerase für die High-Level-Transkription des interessierenden Gens. Da der T7-Promotor stärker ist als der tet-Promotor, werden pPSG-IBA-Vektoren in Fällen empfohlen, in denen die Expression mit dem tet-Promotor nicht zu signifikanten Ausbeuten des rekombinanten Proteins führt.
  • Hochwertige Expression in E. coli durch Bakteriophagen-T7-Promotor
  • Hochwertige Transkription durch T7 RNA-Polymerase in BL21-Stämmen
  • Hochwertige Expression von nicht-toxischen Proteinen
  • Einleitung durch IPTG
  • Geeignet für In-vitro-Transkription/Translation
StarGate™ System
IBA hat StarGate entwickelt, um einen einfachen, schnellen und hocheffizienten Klonierungsprozess für Gene von Interesse (GOI) zur Verwendung in der funktionellen Expression, Aufreinigung, Detektion, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine bereitzustellen:
  • Minimale zusätzliche Modifikation des Gens durch kurze kombinatorische Stellen
  • Inhärente hochgradige Klonierungseffizienz durch eine gezielte Reaktion (kein Gleichgewicht)
  • GOIs werden geklont, um einen Donor-Vektor zu erhalten; 2 oder mehrere Gene können durch Fusion Cloning kombiniert werden
  • Gene werden dann in Akzeptorvektoren übertragen, die eine optimale genetische Umgebung bieten
  • Der endgültige Expressionsvektor, der Zielvektor, wird dann in den jeweiligen Host platziert
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
E. coli-Wirt mit T7-RNA-Polymerase-Gen (z. B. BL21 (DE3))
T7
20 μl TE-Puffer: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5 μg
Twin-Strep-Tag/FLAG-Tag für C-Terminus
5μ g
Durchsichtig
StarGate™ System, E. coli BL21 (DE3)
8
Akzeptorvektor für E. coli-Expression
2 °C bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung
250 ng/μl
Gesamtlänge: 3469
Klonierung von Genen von Interesse zwecks Verwendung in Funktional-Expression, Aufreinigung, Detektion, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences StarGate™ pPSG-IBA Akzeptorvektoren für E. coli-Expression > Stargate pPSG Akzeptorvektor: pPSG-IBA 168; Twin-Strep-Tag/FLAG-Tag für C-Terminus