Learn More
IBA Solutions For Life Science StarGate™ pLSG-IBA Akzeptorvektoren für Baculoviren
Transfervektoren, die eine hochgradige Expression in Insektenzellen ermöglichen, indem das interessierende Gen durch homologe Rekombination in den Polyeder-Gen-Locus von AcMNPV DNA eingebracht wird.
Marke:  IBA Solutions For Life Science 5-4803-001
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15643828
  • 232.00 CHF / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab
28-02-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
pLSG-IGA Baculavirus (Insektenzellen) Expressionsvektoren
Der pLSG-IBAwt1-Vektor trägt den Polyedrin Promotor für die hochwertige Expression in Insektenzellen. Die Co-Transfektion mit BacPAK6 linearisierter AcMNPV-DNA (Clontech) oder zirkulärer mit FlashBAC modifizierter AcMNPV-DNA (Oxford Expression Technologies) ermöglicht die Erzeugung von rekombinantem Baculovirus mit sehr hoher Effizienz durch die Rekonstitution eines essentiellen Gens (ORF1629) sowie die weitgehende Eliminierung von Wildtypviren.
  • Klonierung und Expression von rekombinanten Proteinen in Insektenzellen
  • Polyhedrin-Promotor für hochwertige Expression des Injektors
  • Ampicillin-Resistenz und ColE1-Ursprung der Replikation (pUC) unterstützen die Vermehrung in E. coli
StarGate™ System
IBA hat StarGate entwickelt, um einen einfachen, schnellen und hocheffizienten Klonierungsprozess für Gene von Interesse (GOI) zur Verwendung in der funktionellen Expression, Aufreinigung, Detektion, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine bereitzustellen:
  • Minimale zusätzliche Modifikation des Gens durch kurze kombinatorische Stellen
  • Inhärente hochgradige Klonierungseffizienz durch eine gezielte Reaktion (kein Gleichgewicht)
  • GOIs werden geklont, um einen Donor-Vektor zu erhalten; 2 oder mehrere Gene können durch Fusion Cloning kombiniert werden
  • Gene werden dann in Akzeptorvektoren übertragen, die eine optimale genetische Umgebung bieten
  • Der endgültige Expressionsvektor, der Zielvektor, wird dann in den jeweiligen Host platziert
Spezifikation
Spezifikation
250 ng/μl
Flüssig
pLSG-IBA 3
Klonierung von Genen von Interesse zwecks Verwendung in Funktional-Expression, Aufreinigung, Detektion, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine
8
Akzeptor-Vektor für Bacula(Insektenzelle)-Expression
2 bis 8 °C bei häufiger Verwendung, −20 °C bei Langzeitaufbewahrung
Strep-tag™ für C-Terminus
Durchsichtig
StarGate™ System, Insekten-Wirtszellen
BacPAK6 linearisierte AcMNPV-DNA (Clontech) oder zirkular flashBAC-modifizierte AcMNPV-DNA (Oxford Expression Technologies)
pUC ori, Ampicillin-Resistenz
Polyhedrin
5 μg
20 μL TE-Puffer: 10 mmol/l Tris-HCl, 1 mmol/l EDTA auf 5 μg