Learn More
IBA Lifesciences StarGate™ pESG-IBA Akzeptorvektoren für Säugetier-Expression
Entwickelt für die hochwertige konstitutive Expression von rekombinanten Proteinen in einer Vielzahl von Säugetierwirtszellen über den CMV-Promotor, mit Replikation in Zelllinien, die latent mit großem SV40-T-Antigen infiziert sind.
Marke:  IBA Lifesciences 5-4445-001
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15643788
  • 255.00 CHF / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
pESG-IBA Säugetier-Expressionsvektoren
pESG-IBA ist ein kleiner Expressionsvektor, der für die transiente Expression von Proteinen in Zelllinien empfohlen wird, die das SV40 große T-Antigen für die extrachromosomale Replikation mit SV40 ori liefern.
  • NeoR zur Erzeugung stabiler Zelllinien.
  • Cytomegalievirus immediate-early (CMV) Promotor: hochwertige konstitutive Expression
  • SV40 ori: Replikationsursprung für die extrachromosomale Replikation mit SV40 großem T-Antigen (wie von HEK293T- oder COS-1-, -3-, -7-Zellen bereitgestellt)
  • ColE1 + Amp: Zur Vermehrung in E. coli
  • NeoR: Neomycin-Resistenzgen zur Erzeugung stabiler Zelllinien
  • BM40: Sekretionssignal zum Überführen des exprimierten Proteins in das Medium (nicht für alle Vektoren verfügbar)
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pESG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pASG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse zur Verfügung steht. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pESG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich.
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
pESG-IBA 45
Neomycinresistenz-Gen
Humanes CMV Sofort-früh
20 µl TE-Puffer: 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA / 5 µg
Strep-tag™ für N-Terminal und His-Tag (6x) für C-Terminal
5 µg
Klonierung von Genen von Interesse zwecks Verwendung in Funktional-Expression, Aufreinigung, Erkennung, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine
StarGate™ System, Säugetier-Wirtszellen
Großes T-Antigen SV40 (z. B. COS1 oder COS7)
8
Akzeptor-Vektor für Säugetier-Expression
2 °C bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung
250 ng/μl
Durchsichtig