Learn More
Stärke, lösliche Stärke, Pulver, BAKER ANALYZED™ ACS Reagenz, J.T.Baker™
Catalog Number p-5391269
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
9005-84-9
C12H22O11
342.297
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Stärke, löslich, Stärkelösung, Alpha-Malz-Zucker, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
439341
CHEBI:18167
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-Trihydroxy-2-(Hydroxymethyl)Oxan-3]Oxyoxan-3,4,5-Triol
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
9005-84-9
C12H22O11
342.297
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Stärke, löslich, Stärkelösung, Alpha-Malz-Zucker, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
439341
CHEBI:18167
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-Trihydroxy-2-(Hydroxymethyl)Oxan-3]Oxyoxan-3,4,5-Triol
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
    Für die Iodometrie
Chemischer Name oder Material Stärke
Namenshinweis Lösliche Stärke
Verpackung Poly-Flasche
Menge 500 g
Relative Dichte 1 l = 1.50 kg
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Physikalische Form Pulver