Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| pH | 5 to 7 |
| CAS | 9005-25-8 |
| Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
| Summenformel | C12H22O11 |
| MDL-Nummer | MFCD00082026,MFCD00132834 |
| Synonym | alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose |
| Menge | 1 kg |
| InChI-Schlüssel | GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O |
| Mehr anzeigen |