Learn More
Stärkeindikatorlösung
Marke: Chem Lab CL07.2601.0100
Menge | 100 mL |
---|
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
0 °C | |
Geruchlos | |
±7 | |
Flüssig |
Soluble in water | |
Farblos | |
100 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Stärkeindikatorlösung > Volumen:100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur