Spezifikation
Schmelzpunkt | 0°C |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
Geruch | Odorless |
Farbe | Farblos |
pH | ±7 |
Menge | 500 mL |
Physikalische Form | Flüssig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Stärkeindikatorlösung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur