Learn More
Stärke, gewonnen aus Kartoffeln MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11406372 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11406372 2 kg
11416372 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406372 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210295402
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Stärke wird als Zusatzstoff bei der Lebensmittelverarbeitung verwendet; Lebensmittelstärken werden typischerweise als Verdickungsmittel und Stabilisatoren eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-25-8
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00082026,MFCD00132834
InChI-Schlüssel GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC-Name 2-(Hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-Trihydroxy-2-(Hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}Oxan-3,4,5-Triolhydrat
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Starch
Physikalische Form Pulver
Menge 2 kg