Learn More
Stärke 5 g/l in Wasserindikatorlösung für Iodometrie, Chem Lab
Artikelnummer. 11903353
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11903353 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11903353 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL06.2601.0250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.00 CHF
    16.09 CHF / 250 Milliliter
    Sparen 25.91 CHF
    61% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Farbe Farblos
CAS 9005-84-9
Siedepunkt 100 °C
Schmelzpunkt 0 °C
Konzentration 5 g/L
Dichte 1 g/mL
Verpackung Polyethylen
Menge 250 ml
Physikalische Form Flüssig