Learn More
SICCO Stern-Trockenmittel antistatisch
Artikelnummer. 10703153
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
51 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10703153 51 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10703153 Lieferant SICCO Lieferanten-Nr. V191007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4210.50 CHF
    2013.41 CHF / 1 Stück
    Sparen 2197.09 CHF
    52% Rabatt
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sternförmiger Trockenschrank, antistatisch, leitfähig, Polycarbonat/Aluminium, Nutzbarer Innenraum: B 260 x H 480 x T 330 mm
  • Aluminiumrahmen mit statisch ableitenden Platten aus Polycarbonat, inklusive vier Aluminiumregalböden, Ablage, Hygrometer und Trockenmittel, verwendbar mit bis zu 26 Regalböden, stapelbar.
  • Alle verwendeten Materialien können elektrostatische Aufladung mittels eines Erdungskabels ableiten, das auf der Rückseite angeschlossen werden kann (Anschlussgewinde M 6).
  • Verstärkter Aluminiumrahmen mit Paneelen aus antistatischem Polycarbonat.
  • Tür mit Magnetverschluss und runder Gummidichtung
  • Rutschfeste Gummifüße
  • Leicht ablesbares elektronisches Hydrometer
  • Höhenverstellbare Regalböden aus Aluminium
  • Teleskop-Einlegeböden
  • Anschluss für Erdungskabel
  • Tablett für Trockenmittel
  • Kieselgel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Schrankausführung Frontlader
Volumen (metrisch) 51 l
Abmessungen (T x B x H) innen 260 x 480 x 330 mm
Gewicht (metrisch) 7 kg