Learn More
Zinn(II)-octaat, TRC
Artikelnummer. 30411346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30411346 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30411346 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6872305G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-ethylhexanoate;tin(2+) dihydride
CAS 301-10-0
Summenformel 2 C8 H15 O2 . H2 Sn
Menge 5 g
Synonym Stannous Octoate
InChI-Formel InChI=1S/2C8H16O2.Sn.2H/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;;;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);;;/q;;+2;;/p-2
SMILES [SnH2+2].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-]
IUPAC-Name 2-ethylhexanoat;Zinn(2+)-dihydrid
Molekulargewicht (g/mol) 407.133
Formelmasse 408.132