Learn More
Stannous Chloride, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 652°C (Lit.) |
| Schmelzpunkt | 246°C (Lit.) |
| CAS | 7772-99-8 |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | Cl2Sn |
| MDL-Nummer | MFCD00011241 |
| Synonym | Tin (II) Chloride, Tin Dichloride, Tin Protochloride |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| InChI-Schlüssel | AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L |
| Mehr anzeigen |