Learn More
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11466362 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11466362 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11466362 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210294980
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zellkulturreagenz
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-69-1
Summenformel SnCl2 · 2H2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stannous Chloride Dihydrate
Physikalische Form Crystalline Powder
Menge 100 g
Molekulargewicht (g/mol) 225.65
Formelmasse 225.6