Learn More
Zinnhaltiges Chlorid, Dihydrat, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™ Artikelnummer.: 15117352
Zinnhaltiges Chlorid, Dihydrat, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. p-5383219 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
500 g, Poly-Flasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15117352
Marke: Avantor J.T.Baker 398001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
    Geeignet für die Quecksilberbestimmung
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-69-1
Summenformel SnCl22H2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinnhaltiges Chlorid
Namenshinweis Dihydrat
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Erfüllt die chemischen Anforderungen von ACS-Reagenzien
Formelmasse 225.63
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 2.71 kg
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zinnhaltiges Chlorid, Dihydrat, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™ >