Learn More
Stannous Chloride Dihydrat, ACS-Reagenzqualität, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31749821
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Weiße Poly-Weitmundflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
31749821 500 g Weiße Poly-Weitmundflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31749821 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. RDCS1010500B1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stannous Chloride Dihydrate
CAS 10025-69-1
Farbe Farblos
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Verpackung Weiße Poly-Weitmundflasche
Molekulargewicht (g/mol) 225.65 g/mol
Reinheit (%) 98 bis 103 %
Güte ACS