Learn More
Stannous Chloride, 99%, (Crystalline), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11496602 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11496602
Marke: MP Biomedicals 0215015780
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 7772-99-8
Summenformel Cl2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 189.61
MDL-Nummer MFCD00011241
InChI-Schlüssel AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
IUPAC-Name λ²-tin(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stannous Chloride
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Crystalline
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Formelmasse 189.6