Learn More
Standardlösung GY, Ph. Eur. Grad
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11884232 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11884232 125 ml 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11884232 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. EP705
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dient zum Kalibrieren, Steuern, Qualifizieren und Validieren von Farbmessgeräten. Standard Farblösung GG, Grün/Gelb, EP-Gütegrad, Reagecon™ ist eine gebrauchsfertige kolorimetrische Lösung, die gemäß EU hergestellt wird. Ph. Wählen Sie zwei aus einer präzisen doppelten Kombination von Primary Color Solutions.
Gebrauchsfertiger kolorimetrischer Standard in einer hochwertigen, manipulationssicheren Flasche. EP Standard Color Solutions werden aus den EP Primary Color Solutions (gelb, rot und blau) hergestellt und können zur Vorbereitung von EP Reference Color Solutions verwendet werden.
  • Hergestellt gemäß den Richtlinien des Kapitels 2 des Europäischen Arzneibuchs
  • Waagenkalibrierzertifikat gemäß ISO 17025 ausgestellt
  • Gravimetrisch auf Gewichts-/Gewichtsbasis mit OIML Traceable-Gewichten hergestellt
  • Die Konzentration wird mit einem Hochleistungsspektralphotometer überprüft, das mit ISO-Standards nach Guide 34 kalibriert wurde
  • Farbstandard GY = 9.6 Gelb + 0.2 Rot + 0.2 Blau 
Spezifikation
Beschreibung Europäische Arzneibuch Standardfarblösung GY
Verpackung 125 ml
Analysenzertifikat Ja
CAS 7705-08-0, 7646-79-9, 7758-98-7, 7647-01-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Eisenchlorid, Cobaltchlorid, Kupfersulfat, Flusssäure
Physikalische Form Flüssig
Farbe Grün/Gelb
Element Eisenchlorid, Cobaltchlorid, Kupfersulfat, Flusssäure
Menge 125 ml
Güte Eu. Ph. Kapitel 2
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • STANDARD SOLUTION GY (GREEN/YELLOW)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: iron trichloride, hydrochloric acid 37%,copper sulphate, cobalt dichloride