Learn More
Sampling Systems™ Standard-Reinigungsbürsten für Probenehmer
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
600 mm
1100 mm
1600 mm
2100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hygienische Nylonbürsten
- Robuster Aluminiumgriff
- Standard-Pinselform
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinigungspinsel |
| Griffmaterial | Aluminium |
| Durchmesser (metrisch) Borste | 30 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Röhrchen mit 15 bis 30 mm Durchmesser |
| Länge (metrisch) | 1600 mm |