Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 130 mm Box Height, with Boxes
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (10)
Boxen (12)
Boxen (15)
Boxen (6)
Boxen (8)
Boxen (9)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
- Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
- Gefertigt aus Edelstahl
- Mit weißen Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen |
| Array | 3 x 4 |
| Aufnahmevermögen | Boxen (12) |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 12 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
| Abmessungen (L x B x H) | 560 x 140 x 401 mm |
| Höhe (metrisch) | 130 mm (Box) |