Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Chest Freezers, 65 mm Shelf Height
Alle ansehen TENAK ProdukteBeschreibung
- Für den Einsatz in Tiefkühltruhen
- Die Gestelle sind mit einem Verriegelungsstab zur Sicherung der Kryoboxen ausgestattet
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Mikrotiterplatten (11) |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 11 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhen |
| Abmessungen (L x B x H) | 135 x 92 x 736 mm |
| Enthält | Verriegelungsstange |
| Höhe (metrisch) | 65 mm |